Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Wägeglasdeckel, ungeschliffen
Wägeglasdeckel zum Schleifen und Komplettieren.
425.00 € - 990.00 €
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wiegen von Chemikalien |
---|---|
Material | Borosilikatglas (3.3) |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Verschlussgröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15844848
|
DWK Life Sciences
286605001 |
NS 19 |
780.00 €
240 Stück |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15864848
|
DWK Life Sciences
286605207 |
NS 29 |
900.00 €
240 Stück |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15874848
|
DWK Life Sciences
286605301 |
NS 34 |
900.00 €
240 Stück |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15854848
|
DWK Life Sciences
286605104 |
NS 24 |
830.00 €
240 Stück |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15884848
|
DWK Life Sciences
286605404 |
NS 40 |
935.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15894848
|
DWK Life Sciences
286605507 |
NS 50 |
990.00 €
250 Stück |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15804858
|
DWK Life Sciences
286605601 |
NS 60 |
425.00 €
90 Stück |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15814858
|
DWK Life Sciences
286605807 |
NS 80 |
680.00 €
90 Stück |
Verfügbar ab: 21-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
DURAN™ Wägegläser werden zum Wiegen von Chemikalien auf Analysenwagen verwendet. Durch den dichten Verschluss der austauschbaren, geschliffenen Wägeglasdeckel kann ein Probenverlust beim Transport nach dem Abwiegen verhindert werden.- Ungeschliffen
- Ein anschließendes Schleifen mündet in einen dichten Verschluss des Wägeglasdeckel im Wägeglas. Ein Prodbenverlust kann so vermieden werden.
- Glasartikel zum Schleifen
Spezifikation
Wiegen von Chemikalien | |
Borosilikatglas (3.3) | |
Autoklavierbar |