Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Wägeglas, mit eingeschliffenem Deckel
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
20 mL
45 mL
70 mL
Beschreibung
Um Reaktionen kontrolliert durchzuführen, ist es essentiell die benötigten Stoffmengen zu kennen und die entsprechenden Substanzen genau abzuwiegen. Zur Einwaage kann ein Wägeglas verwendet werden. Der zugehörige Deckel ermöglicht einen Verschluss des Wägeglases und unterbindet so z.B. eine Verwirbelung des eingewogenen Feststoffes während des Transports.Da kleinste Verunreinigungen des Wägeglases schon Auswirkung auf das Wiegeerbenis haben können, ist das Glas im Bereich des Schliffs und der Deckelknopf so ausgeprägt, dass diese mit einer Zange oder Pinzette gefasst und bewegt werden können.
- Der dichte Verschluss verhindert einen Probenverlust beim Transport nach dem Wiegen
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 45 mL |
Beschreibung | hohe Form |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Wiegen, Lagerung und Transport; erhältlich in niedrigen und hohen Formen |
Material | Borosilikatglas (3.3) |
Menge | 10 St./Packung |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Durchmesser (metrisch) | 38 mm |