Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Wägegläser Artikelnummer.: 10212661
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Lenz Laborglasinstrumente™ Wägegläser
Artikelnummer. 10212661
6 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6 mL
Artikelnummer. 10212661
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 05560502
Verfügbar ab: 02-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Hervorragend geeignet für den präzisen und genauen Transfer von Proben im Labor. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Wägeflaschen bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
  • Mit austauschbarem NS-Stopfen oder -Deckel
  • Mit Beschriftungsschild
  • Mit eingebrannter Größe (mm) und Kapazität (ml)
  • In hohen oder niedrigen Ausführungen lieferbar.
  • Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 6 mL
Form Niedrig
Enthält Austauschbarer NS-Stopfen, Beschriftungsetikett
Menge 6Pack
Anzahl Stopfen NS 24/12
Produktlinie Flasche
Höhe (metrisch) 25 mm
Produkttyp Wägeglas
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Wägegläser >