Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Gaswaschflaschen-Aufsätze, mit Filterscheibe
Eine kostengünstige, aber wirksame Methode zum Waschen oder Trocknen von Gasen. Lenz Laborglasinstrumente™ Gasspülflaschen-Aufsätze mit Filterscheibe sind aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 05510401
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Gemäß DIN 12596, mit Konus
- Für Flaschen gemäß DIN 12463
- In verschiedenen Porositäten erhältlich
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
Spezifikation
Duran Schläuche | |
Filterscheibe | |
NS 29/32 | |
1 Packung |
Gaswaschflaschen-Aufsatz mit Fritteneinsatz | |
1 | |
DIN 12596, DIN 12463 |