Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ SUPER DUTY Erlenmeyerkolben, weithalsig, mit verstärktem Rand
Die DURAN™ SUPER DUTY Produkte haben einen speziell geformten, verstärkten Rand, der die mechanische Stabilität verbessert. Dadurch wird die Stoßfestigkeit erhöht und die Bruchgefahr verringert.
95.40 € - 194.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für anspruchsvolle Anwendungen; Heizen; Verdünnung von Lösungen; Mischen mehrerer Komponenten; Messen von Flüssigkeitsmengen; Anwendungshinweis: Zur Vermeidung von Brüchen durch thermische Belastung wird eine gleichmäßige und langsame Erwärmung der SUPER DUTY-Produkte empfohlen |
Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
Autoklavierbar | ja |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11870650
|
DWK Life Sciences
212273604 |
250 mL |
135.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11860650
|
DWK Life Sciences
212272402 |
100 mL |
95.40 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
13168076
|
DWK Life Sciences
212274403 |
500 mL |
123.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11639878
|
DWK Life Sciences
212275408 |
1000 mL |
194.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 15-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Becher, Erlenmeyerkolben und Messzylinder werden im Labor mechanisch stark beansprucht, so beispielsweise bei häufiger Reinigung in Spülmaschinen. Um die Belastbarkeit dieser Glasgefäße zu erhöhen, wurden die DURAN™ SUPER DUTY Becher, Erlenmeyerkolben und Messzylinder entwickelt. Die DURAN™ SUPER DUTY Produkte haben einen speziell geformten Rand, der die mechanische Stabilität verbessert. Dadurch wird die Stoßfestigkeit erhöht und die Bruchgefahr verringert. Zudem wird mit den DURAN™ SUPER DUTY Produkten das Verletzungsrisiko minimiert und damit die Sicherheit für die Anwender im Labor optimiert. Aufgrund der längeren Lebensdauer sind die SUPER DUTY Glasgefäße auch wirtschaftlicher.- Durch verstärkten Rand höhere Stoßfestigkeit, Belastbarkeit und Stabilität
- Durch verringerte Bruchgefahr ist das Verletzungsrisiko minimiert und damit die Sicherheit für den Anwender optimiert
- Gesteigerte Wirtschaftlichkeit aufgrund der langen Lebensdauer und des Korrossionsschutzes
- Der weite Hals ermöglicht ein komfortables Befüllen und Reinigen
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Für anspruchsvolle Anwendungen; Heizen; Verdünnung von Lösungen; Mischen mehrerer Komponenten; Messen von Flüssigkeitsmengen; Anwendungshinweis: Zur Vermeidung von Brüchen durch thermische Belastung wird eine gleichmäßige und langsame Erwärmung der SUPER DUTY-Produkte empfohlen | |
10 St./Packung | |
ja |