Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ SUPER DUTY Erlenmeyerkolben, enghalsig, mit verstärktem Rand
Die DURAN™ SUPER DUTY Produkte haben einen speziell geformten, verstärkten Rand, der die mechanische Stabilität verbessert. Dadurch wird die Stoßfestigkeit erhöht und die Bruchgefahr verringert.
Marke: DWK Life Sciences 212176303
337.03 EUR gültig bis 2024-09-17
Benutzen Sie den Promotions-Code "21690" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 6.10000kg
Beschreibung
Becher, Erlenmeyerkolben und Messzylinder werden im Labor mechanisch stark beansprucht, so beispielsweise bei häufiger Reinigung in Spülmaschinen. Um die Belastbarkeit dieser Glasgefäße zu erhöhen, wurden die DURAN™ SUPER DUTY Becher, Erlenmeyerkolben und Messzylinder entwickelt. Die DURAN™ SUPER DUTY Produkte haben einen speziell geformten Rand, der die mechanische Stabilität verbessert. Dadurch wird die Stoßfestigkeit erhöht und die Bruchgefahr verringert. Zudem wird mit den DURAN™ SUPER DUTY Produkten das Verletzungsrisiko minimiert und damit die Sicherheit für die Anwender im Labor optimiert. Aufgrund der längeren Lebensdauer sind die SUPER DUTY Glasgefäße auch wirtschaftlicher.- Durch verstärkten Rand höhere Stoßfestigkeit, Belastbarkeit und Stabilität
- Durch verringerte Bruchgefahr ist das Verletzungsrisiko minimiert und damit die Sicherheit für den Anwender optimiert
- Gesteigerte Wirtschaftlichkeit aufgrund der langen Lebensdauer und des Korrossionsschutzes
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
166 mm | |
Borosilikatglas 3.3 | |
10 St./Packung |
2000 mL | |
Für anspruchsvolle Anwendungen; Heizen; Verdünnung von Lösungen; Mischen mehrerer Komponenten; Messen von Flüssigkeitsmengen; Anwendungshinweis: Zur Vermeidung von Brüchen durch thermische Belastung wird eine gleichmäßige und langsame Erwärmung der SUPER DUTY-Produkte empfohlen | |
ja |