Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Flaschenstopfen, Bromobutyl-Kautschuk , gerader Stopfen, für GL 25 und GL 45 Laborflaschen
Der DURAN™ Stopfen aus Bromobutyl-Kautschuk ist ein gasdichter Verschluss, der für alle GL 25 und GL 45 Laborflaschen geeignet ist.
Marke: DWK Life Sciences 292062803
35.59 EUR gültig bis 2025-06-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24156" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Der DURAN™ Stopfen aus Bromobutyl-Kautschuk ist ein gasdichter Verschluss, der für alle GL 25 und GL 45 Laborflaschen geeignet ist. Das Material Bromobutyl-Kautschuk ist undurchlässig für Gase und gewährleistet somit eine kontrollierte Umgebung für sauerstoffempfindliche Substanzen. Der Stopfen eignet sich dadurch hervorragend, die Bedingungen für anaerobe Kulturen aufrechtzuerhalten. Butylkautschuk lässt sich mehrmals mit einer Nadel durchstechen und ermöglicht so die einfache Probenentnahme mit einer Spritze.- Elastomer entspricht USP und EP 3.2.9 Typ I Chemie und Eindringtest
- Gasdichter Verschluss sorgt für kontrollierte Umgebung in der Flasche
- Konformitätsbescheinigung (CoC)
- Mehrfachpunktionen für einfachen Zugriff auf den Inhalt mit einer Spritzennadel
- Elastisches Material für effiziente Abdichtung und zuverlässige Selbstabdichtung nach dem Durchstechen mit einer Nadel
- Material ist praktisch frei von organischen Stoffen, die in das Inkubationsmedium gelangen können
- Form und Materialeigenschaften des Verschlusses sind für DURAN™ GL 25 und GL 45-Flaschen optimiert
- Einsetzbar innerhalb eines Temperaturbereichs von -50 bis +121 °C
- Autoklavierbar / dampfsterilisierbar bei 121 °C für 20 Minuten
Spezifikation
41 mm | |
10 St./Packung | |
Nein | |
BIIR |
Kultur von anaeroben Mikroorganismen; Lagerung von anaeroben Kulturmedien; Forschung zur aeroben Methanoxidation (MOx); Lagerung von sauerstoff- oder feuchtigkeitsempfindlichen Materialien wie APIs; Stickstoffblanketing; Anwendungen, die eine Gasspülung oder einen Probentransfer über eine Spritze erfordern | |
GL 45 | |
Grau | |
Zylindrisch |