Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Anschluss-System mit Edelstahl-Steckoliven GL 45, aus PBT, GL 45, mit 2 oder 3 Anschlüssen
296.04 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Roter PBT, Silikon-O-Ring
Beschreibung
Ein robustes und widerstandsfähiges Schlauchverbindungs-System für DURAN™ GL 45 Labor- und Medienflaschen vieler Größen. Der Flaschendeckeladapter vereinfacht den Transfer von Flüssigkeiten innerhalb geschlossener und steriler Systeme. Die Steckoliven an der Innen- und Außenseite des Verschlusses sind zum Anschluss flexibler Schläuche mit einem Innendurchmesser von 8,0 mm geeignet. Durch das frei drehende Edelstahlmittelstück kann die Flasche geöffnet werden, ohne die Schlauchverbindungen trennen zu müssen. Anschlüsse und Mittelstück sind aus Edelstahl vom Typ 316L (1.4404/S31603) gefertigt. Die Silikondichtung und der rote GL 45 Schraubverschluss aus PBT sorgen für einen flüssigkeitsdichten Verschluss. Breiter Temperatureinsatzbereich (bis zu 180 °C). Autoklavierbar (bei 121 °C/15 Minuten). Mit Retrace Code.
- Facilitated transfer of liquids within a closed and sterile system due to the bottle top adaptor
- Die ein, zwei bzw. drei Steckoliven an der Innen- und Außenseite des Verschlusses sind zum Anschluss flexibler Schläuche mit einem Innendurchmesser von 8,0 mm geeignet, z.B. Sani-Tech™ Ultra (ULTRA-C-312)-Silikonschläuche
- Freely rotating Stainless steel centre allows the bottle to be unscrewed without the need to disconnect the tubing
- Easier attachment of the tubing due to slightly splayed top connectors
- All components are fully welded to avoid entrapment voids
- Hygienic, electropolished surface for efficient cleaning and sterilisation
- A USP Class VI silicone gasket and the red PBT GL 45 screw cap provide a liquid tight seal
- Lot coded for tracability
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Sterile Flüssigkeitsübertragung in und aus Laborflaschen; Zuführung von Reagenzien in Instrumente; Anschlussbaugruppen für Spinnerkolben und Zellkulturgefäße; Autoklavieren von Medien in Flaschen |
Menge | Karton mit 1 Anschlusskappe |