Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Sprühköpfe
Artikelnummer. p-8007302
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
6 mL
12 mL
100 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10509751
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 05470004
Nur noch null auf Lager
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 100 mL
Material Duran
Menge 1/Packung
Typ Zerstäuberkopf
Zur Verwendung mit (Geräte) Duran vollständige Spritze
Standard-Konusverbindung NS 19/26