Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Scheidetrichter, kugelförmig, schwere Ausführung
Der Scheidetrichter ermöglicht die Trennung nicht mischbarer Flüssigkeiten (Flüssig-Flüssig-Extraktion).
155.00 € - 615.00 €
Spezifikation
Material | Boro 3.3 |
---|---|
Autoklavierbar | ja |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Phasentrennung; Flüssig-Flüssig-Extraktion |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
10363751
|
DWK Life Sciences
242915403 |
1000 mL |
213.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10202061
|
DWK Life Sciences
242916605 |
2500 mL |
299.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10373751
|
DWK Life Sciences
242917301 |
5000 mL |
540.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10445601
|
DWK Life Sciences
242918606 |
10.000 mL |
615.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 25-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10530042
|
DWK Life Sciences
242914407 |
500 mL |
185.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10520042
|
DWK Life Sciences
242913608 |
250 mL |
155.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Ein Scheidetrichter besitzt die Form eines Spitzkolbens an dessen Spitze sich ein Ablasshahn befindet. Der Scheidetrichter dient zur Flüssig-Flüssig-Extraktion zweier nicht mischbarer Flüssigkeiten (Stofftrennverfahren) und kann so auch für Reinigungsprozesse angewendet werden. Die Flüssigkeit mit der größeren Dichte sammelt sich im unteren Teil des Gefäßes und kann über den Ablasshahn abgelassen werden. Die aufgedruckte Skala ermöglicht eine genaue Volumenbestimmung.- Kugelförmig
- Mit NS-Hahn und NS-Deckelstopfen
- Schwere Ausführung
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Boro 3.3 | |
ja | |
Phasentrennung; Flüssig-Flüssig-Extraktion | |
Je 1 |