Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ PURE Premiumverschluss
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
Hochwertige Plastik-Schraubverschlüsse mit GL 25/GL 45 Gewinde, entwickelt für die Bedürfnisse der Pharmaindustrie. Die DURAN™ PURE Premium Schraubverschlüsse werden aus PFA mit einer hoch inerten PTFE-beschichteten Silikondichtung in Reinräumen hergestellt. Der Schraubverschluss ist für die Verwendung mit DURAN™ PURE GL 45 Flaschen entwickelt worden und mit den gängigen Autoklavier- und anderen Sterilisationsmethoden kompatibel. DWK Life Sciences stellt CoAs mit jeder Lieferung zur Verfügung und gewährleistet 100% Rückverfolgbarkeit sowie ein Change Control Management. Die DURAN™PURE Premium Schraubverschlüsse sind mit den von den Zulassungsbehörden geforderten Dokumentation erhältlich und erfüllen die Anforderungen der internationalen Pharmakopöen.
- Hohe Reinheit aufgrund der Herstellung in Reinräumen
- Einzelchargenlieferung
- Analysenzertifikat (CoA)
- Visuelle und dimensionale Kontrolle
- Change Control Management und Information der Kunden im Fall von Änderungen
- 100% Rückverfolgbarkeit aller Produktionsschritte
- Extractables Bericht verfügbar
- Drug Master File
- USP <88> Klasse VI pharmazeutische Qualität
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Farbe | farblos |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Herstellung von Pharmazeutika und Biotech-Produkten; Lagerung und Transport von APIs, großen Arzneimittel-Zwischenproduktmengen, Inhaltsstoffen und Medien |
Material | PFA, PTFE, Silikon, PTFE, Silicone |
Menge | 5/Packung |
Gewindegröße (metrisch) | GL 25 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Durchmesser (metrisch) | 32 mm |