Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ PURE Premiumverschluss , mit Lippendichtung
109.17 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
GL 45
Beschreibung
Hochwertiger Plastik-Schraubverschluss mit GL 45 Gewinde, entwickelt für die Bedürfnisse der Pharmaindustrie. Die DURAN™ PURE Premium Lippendichtungskappe wird aus PFA mit Lippendichtung in Reinräumen hergestellt. Der Schraubverschluss ist für die Verwendung mit DURAN™ PURE GL 45 Flaschen entwickelt und mit den gängigen Autoklavier- und anderen Sterilisationsmethoden kompatibel. DWK Life Sciences stellt CoAs mit jeder Lieferung zur Verfügung und gewährleistet 100% Rückverfolgbarkeit sowie ein Change Control Management. Die DURAN™PURE Premium Lippendichtungskappe ist mit der von den Zulassungsbehörden geforderten Dokumentation erhältlich und erfüllt die Anforderungen der internationalen Pharmakopöen.
- Hohe Reinheit aufgrund der Herstellung in Reinräumen
- Einzelchargenlieferung
- Analysenzertifikat (CoA)
- Visuelle und dimensionale Kontrolle
- Change Control Management und Information der Kunden im Fall von Änderungen
- 100% Rückverfolgbarkeit aller Produktionsschritte
- Extractables Bericht verfügbar
- Drug Master File
- USP <88> Klasse VI pharmazeutische Qualität
Spezifikation
Farbe | farblos |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Herstellung von Pharmazeutika und Biotech-Produkten; Lagerung und Transport von APIs, großen Arzneimittel-Zwischenproduktmengen, Inhaltsstoffen und Medien |
Material | PFA |
Menge | 5/Packung |
Gewindegröße (metrisch) | GL 45 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Durchmesser (metrisch) | 53 mm |