Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ protect+ Laborflasche, klar, kunststoffbeschichtet, mit Weithals, graduiert
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17966762 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 ml
500 ml
1 l
2 l
3,5 L
5 l
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 17966762
Marke: DWK Life Sciences™ 218657387
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Multifunktionale Glas-Weithals-Laborflaschen mit Sicherheitsschutzbeschichtung.
1972. Die kunstoffbeschichte Version der Flaschen protect+ kombiniert das Beste aus beiden Welten: praktisch inertes USP/EP Typ I Borosilikatglas 3.3 auf der Innenseite und eine schützende Sicherheitskunststoffschicht auf der Außenseite. Die Flaschen werden aus hochreinem Klarglas oder aus außen verspiegeltem Klarglas geformt, das anschließend mit einer lichtdurchlässigen Polyamid PA 12-Beschichtung versehen wird, um die Gefahr von Glasbruch und Flüssigkeitsspritzern im Falle eines Bruchs zu verringern.
Die Kombination aus Hochleistungsmaterialien und robustem Design sorgt für eine kosteneffiziente Nutzungsdauer. Die Flaschen sind mit einer leicht ablesbaren Volumenskala versehen. Auf jeder Flasche ist ein Retrace Code aufgedruckt, der die Rückverfolgbarkeit der Produktionscharge ermöglicht. Die verspiegelten DURAN™ Glasflaschen gewährleisten, dass lichtempfindliche Inhalte vor den Auswirkungen der Photodegradation geschützt sind. Der Schutz gegen ultraviolettes Licht entspricht den internationalen USP/EP-Standards. Alle protect+ beschichteten Flaschen werden mit aufsteckbaren Schutzkappen geliefert, um das Innere der Flaschen vor Verunreinigungen während des Vertriebs zu schützen. Passende Schraubverschlüsse und Ausgießringe können separat bestellt werden.
Erhältlich in einer breiten Palette von Flaschen-Nennkapazitäten von 25 mL bis 5 Liter und in den Halsgrößen GL 25 bis GLS 80™ Weithals.
  • Hergestellt aus Polyamid-beschichtetem DURAN™ Borosilikatglas 3.3. DURAN™ ist ein neutrales Glas, klassifiziert als Glastyp I gemäß USP , EP (3.2.1) und JP und erfüllt die Anforderungen von ASTM E438, Typ I, Klasse A
  • Reduzieren Sie die Gefahren von Glasbruch und Flüssigkeitsspritzern im Falle eines Bruchs
  • Die äußere Polymerbeschichtung bietet Kratz-, Schutz vor Kratzern, Auslaufen* und Splittern* (* gilt nur für Flaschen bis 2000 ml)
  • Die Polyamid 12-Sicherheitsbeschichtung hat eine hohe chemische Beständigkeit
  • Die Schutzbeschichtung bietet einen verbesserten, sicheren Griff
  • Die Beschichtung ist reinraumzertifiziert Fraunhofer IPA TESTED DEVICE™
  • Zertifiziertes FDA- und EU-zertifiziertes, lebensmittelechtes Beschichtungsmaterial
  • Sichere Lagerung und Versand von Bulk, hochwirksamen pharmazeutischen Wirkstoffen (HPAPIs) in Pulverform
  • Lieferung mit aufsteckbarem Staubschutzdeckel
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5 l
Kapazität (angloamerikanisch) 169,1 oz.
Farbe Klar
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vorbereitung von Medien und Reagenzien, sichere Lagerung und Versand von losen hochwirksamen aktiven pharmazeutischen Wirkstoffen (HPAPIs), Proben- oder Erntesammelbehälter, Kultivierungsgefäß, Lagerung von Medien und Reagenzien, Transport und Versand, Flüssigkeitsbehälter
Material Borosilikatglas (3.3)
Menge 1 Flasche
Sterilität Unsteril
Gewicht (metrisch) 2.06 kg
Gewindegröße (metrisch) GLS 80
Zertifizierung/Konformität CoC
Closure Included No
Graduated Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 310 mm
Produkttyp Laborflasche
Verschlussgröße 80
Durchmesser (metrisch) 182 mm
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar