Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ protect+ Laborflasche, braun, kunststoffbeschichtet, nur Flasche, mit Gewinde DIN 168-1, graduiert Artikelnummer.: 17976782
Verfügbar ab: 16-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
DWK Life Sciences™ DURAN™ protect+ Laborflasche, braun, kunststoffbeschichtet, nur Flasche, mit Gewinde DIN 168-1, graduiert
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 17976782 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
25 mL, GL 25
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1 L
2 L
5 L
Gewindegröße (metrisch):
GL 25
GL 32
GL 45
Artikelnummer. 17976782
Marke: DWK Life Sciences™ 218061482
Verfügbar ab: 16-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Multifunktionale Braunglas-Laborflaschen mit UV-Schutz und Sicherheitsschutzbeschichtung.
DURAN™ GL ISO-Flaschen haben sich seit ihrer Einführung im Jahr 1972 zum Goldstandard unter den multifunktionalen Laborflaschen entwickelt. Die kunstoffbeschichtete Variante protect+ vereint das Beste aus beiden Welten: innen nahezu inertes USP/EP Typ I Borosilikatglas 3.3 und außen eine schützende Sicherheitskunststoffschicht. Die Flaschen werden aus hochreinem Klarglas oder aus außen verspiegeltem Klarglas geformt, das anschließend mit einer lichtdurchlässigen Polyamid PA 12-Beschichtung versehen wird, um die Gefahr von Glasbruch und Flüssigkeitsspritzern im Falle eines Bruchs zu verringern.
Die Kombination aus Hochleistungsmaterialien und robustem Design sorgt für eine kosteneffiziente Nutzungsdauer. Die Flaschen sind mit einer leicht ablesbaren Volumenskala versehen. Auf jeder Flasche ist ein Retrace Code aufgedruckt, der die Rückverfolgbarkeit der Produktionscharge ermöglicht. Die verspiegelten DURAN™ Glasflaschen gewährleisten, dass lichtempfindliche Inhalte vor den Auswirkungen der Photodegradation geschützt sind. Der Schutz gegen ultraviolettes Licht entspricht den internationalen USP/EP-Standards. Alle protect+ beschichteten Flaschen werden mit aufsteckbaren Schutzkappen geliefert, um das Innere der Flaschen vor Verunreinigungen während des Vertriebs zu schützen. Passende Schraubverschlüsse und Ausgießringe können separat bestellt werden. Erhältlich in einer breiten Palette von Flaschen-Nennkapazitäten von 25 mL bis 5 Liter und in den Halsgrößen GL 25 bis GLS 80™ Weithals.
  • Hergestellt aus braunem Borosilikatglas 3.3 und Polyamid
  • Standardisiertes GL-Gewinde kompatibel mit passendem Verschlusssystem für besonders dichten Verschluss und einfaches, sauberes Ausgießen
  • Die protect+ Sicherheitsbeschichtung bietet Kratz-, Auslauf-* und Splitterschutz* (* gilt nur für Flaschen bis 2000 ml)
  • UV-Schutz USP (Spektrale Transmission) und EP (3.2.1) konform. Weniger als 10 % spektrale Transmission zwischen 290 nm und 450 nm.
  • Durch die nur äußerlich aufgebrachte Bernsteinfarbe und die Sicherheitsbeschichtung wird sichergestellt, dass die inneren Oberflächen die Standard-DURAN™ Glaseigenschaften aufweisen
  • Nur als sicherheitsbeschichtete Glasflasche geliefert. Die Schraubkappen und Ausgießringe müssen separat bestellt werden.
  • Leicht ablesbare Skala mit Teilstrichen zum Abschätzen des Inhalts
  • Die 25 ml hat einen speziell geformten Glasrand zum besseren Ausgießen, wodurch ein zusätzlicher Ausgießring aus Kunststoff nicht benötigt wird
  • Sichere Lagerung und Versand von pulverförmigen, hochwirksamen pharmazeutischen Wirkstoffen (HPAPIs) in loser Schüttung
  • Beschichtungsprozess verwendet keine flüchtigen organischen Verbindungen VOCs oder Isocyanate
Vorteile von Greener Choice
  • Umweltvorteile umfassen:
    • Frei von umweltschädlichen Stoffen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 25 mL
Kapazität (angloamerikanisch) 0.85 oz.
Farbe Braun
Zur Verwendung mit (Anwendung) Vorbereitung lichtempfindlicher Medien und Reagenzien, sichere Lagerung und Versand von lichtempfindlichen, hochwirksamen pharmazeutischen Wirkstoffen (HPAPIs) in Pulverform, Proben- oder Erntebehälter, Sammelgefäß, Lagerung von lichtempfindlichen Medien und Reagenzien, Transport und Versand
Material Borosilikatglas (3.3)
Menge 10 Flaschen
Sterilität Unsteril
Gewicht (metrisch) 0.051 kg
Gewindegröße (metrisch) GL 25
Zertifizierung/Konformität CoC
Closure Included No
Autoklavierbar Nicht autoklavierbar
Graduated Ja
Öffnung Weit
Form Rund
Höhe (metrisch) 70 mm
Produkttyp Laborflasche
Verschlussgröße 45
Durchmesser (metrisch) 36 mm
Name des Produkts
DWK Life Sciences™ DURAN™ protect+ Laborflasche, braun, kunststoffbeschichtet, nur Flasche, mit Gewinde DIN 168-1, graduiert >