Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Produktions- und Lagerflaschen, Korbflasche, mit DIN 168-1 Gewinde, GL 45, graduiert, ohne Schraubkappe Artikelnummer.: 11659838
Zum Warenkorb hinzufügen
DWK Life Sciences DURAN™ Produktions- und Lagerflaschen, Korbflasche, mit DIN 168-1 Gewinde, GL 45, graduiert, ohne Schraubkappe
Artikelnummer. 11659838 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
10.000 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 mL
20.000 mL
Artikelnummer. 11659838
Marke: DWK Life Sciences 1160200
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Große Glas-Laborflaschen mit erhöhter Wandstärke für größere Stabilität.
Ideal für die Lagerung und Bearbeitung von flüssigen und festen Zwischen- oder Fertigprodukten. Aus Borosilikatglas 3.3, Typ 1 für dauerhafte Leistung und Beständigkeit gegen thermische Beanspruchung. Das Glas entspricht der amerikanischen (USP), europäischen (EP) und japanischen (JP) Pharmakopöe und qualifiziert die Flaschen für die pharmazeutische Industrie. Erhöhte Wandstärke verbessert die mechanische Stabilität. Mit Retrace Code. Keine BSE/TSE gefährdende Stoffe enthalten. Depyrogenisier-, autoklavier- und sterilisierbar. Individuelle Bedruckung möglich. Zusätzlich mit Kratz- und Splitterschutz erhältlich. Lieferung ohne Schraubverschluss oder Ausgießring, kann aber in Verbindung mit Verschlüssen und Anschluss-ystemen verwendet werden.
  • Dickwandig und deshalb mechanisch besonders widerstandsfähig
  • Keine BSE/TSE gefährdende Stoffe enthalten
  • Spezielle Skalierung und individuelle Bedruckung möglich
  • Der flache, robuste Boden ermöglicht den Einsatz von großen und schweren Rührstäben
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
  • Genormtes GL-Gewinde und abgestimmte Verschluss-Systeme für besonders dichten Verschluss und einfaches, sauberes Ausgießen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 10.000 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Lagerung und Transport; Verwendung in Verbindung mit Kappen und Steckverbindersystemen; Mischprozesse mit großen magnetischen Rührstäben
Enthält ohne Schraubkappe und Ausgießring
Material Borosilikatglas (3.3)
Menge Je 1
Gewindegröße (metrisch) GL 45
Autoklavierbar Autoklavierbar
Durchmesser (metrisch) 228 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Produktions- und Lagerflaschen, Korbflasche, mit DIN 168-1 Gewinde, GL 45, graduiert, ohne Schraubkappe >