Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Premiumschraubverschluss, aus PFA, mit PTFE-beschichteter Silikondichtung
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
GL 25
GL 45
Beschreibung
Dank seines sehr resistenten Materials eignet sich der Premiumverschluss bestens für chemisch und thermisch anspruchsvolle Prozesse. Aufgrund der sehr hohen Temperaturbeständigkeit ist er ideal für anspruchsvolle Sterilisationsverfahren, wie Heißluft- bzw. Trockenhitzesterilisation und Depyrogenisierung bei 260 °C. Die verwendeten Materialien entsprechen den Vorgaben der FDA/USP/EP und JP. Damit ist der Premiumverschluss besonders für den Einsatz in der Pharma-, Chemie- und Lebensmittelindustrie geeignet. Der Premiumverschluss ermöglicht aufgrund der PTFE-beschichteten Silikondichtscheibe ein dichtes Verschließen der Flasche und eignet sich besonders für die Lagerung und den Transport sensibler Füllgüter.
- Auslaugen von Farbstoffen ausgeschlossen, da keine Farbzusätze enthalten sind
- Hohe Dichtigkeit durch PTFE-beschichtete Silikondichtung
- Ein passender Ausgießring aus PFA , der ein sauberes, tropfenfreies Arbeiten gestattet ist ebenso erhältlich wie eine Ersatzdichtscheibe (Platinvernetztes Silikon)
Spezifikation
Beschreibung | Ersatzdichtscheibe |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Zubereitung von Medien und Reagenzien; Behälterdeckel zur Versorgung von Laborgeräten; Anschlussbaugruppen für Spinnkolben und Zellkulturgefäße; Einzelanschlussentlüftung zum Autoklavieren von Medien in großen Flaschen; Transport und Versand |
Material | PFA, PTFE, Silikon |
Menge | 10 St./Packung |
Gewindegröße (metrisch) | GL 25 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Durchmesser (metrisch) | 23,5 mm |