Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Philipsbecher, mit Ausguss Artikelnummer.: 11776808
Verfügbar ab: 24-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
DWK Life Sciences DURAN™ Philipsbecher, mit Ausguss
Artikelnummer. 11776808 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
150 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
150 mL
250 mL
500 mL
Artikelnummer. 11776808
Marke: DWK Life Sciences 211412904
Verfügbar ab: 24-06-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Aufgrund seiner konisch verengten Form ist der Philipsbecher ein universelles Laborglasgerät, welches vor allem für viskose Flüssigkeiten verwendet wird.
Bechergläser sind zylindrische Gefäße mit einer geraden Seitenwand. Dank dieser Form sind Bechergläser universell einsetzbare Laborgefäße und dienen meist als Kochglas, als Auffanggefäß sowie zum Ansetzen, Mischen und Erwärmen von Lösungen. Über die große Gefäßöffnung ist eine leichte Befüllung möglich. Es gibt Bechergläser in unterschiedlichen Bauformen und Ausprägungen: hohe und niedrige Form, mit und ohne Ausguss, mit und ohne Skala. Der Philippsbecher unterscheidet sich vom zylindrischen Becherglas durch seine leicht konische Form. Dank seiner Form wird der Philippsbecher vorallem für viskose Flüssigkeiten verwendet.
  • Präziser Ausguss für sauberes Arbeiten
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Außendurchmesser (metrisch) 59 mm
Kapazität (metrisch) 150 mL
Material Borosilikatglas (3.3)
Zur Verwendung mit (Anwendung) Filtern, Heizen, Verdünnungslösungen; Mischen mehrerer Komponenten
Anzahl pro Packung 10 St./Packung
Autoklavierbar Autoklavierbar
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Philipsbecher, mit Ausguss >