Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Original Laborflasche, mit DIN 168-1 Gewinde, graduiert
Artikelnummer. 11727991
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 mL
1000 mL
100 mL
10 ml
15.000 mL
150 mL
20.000 mL
2000 mL
250 mL
25 mL
3500 mL
5000 mL
500 mL
50 mL
750 mL
Der Goldstandard für multifunktionale Laborflaschen aus Glas.
DURAN™ Original GL Laborflaschen sind seit ihrer Einführung 1972 zum Goldstandard multifunktionaler Laborflaschen geworden. Die Flaschen bestehen aus hochreinem, klarem USP/EP Typ I-Borosilikatglas 3.3, das für sein hervorragendes thermische Leistungsverhalten und seine hohe Beständigkeit gegenüber aggressiven Chemikalien bekannt ist. Eine Kombination aus besonders leistungsfähigen Werkstoffen und einem robusten ISO 4796-1-Design sorgt für eine lange Lebensdauer. Die Flaschen verfügen über eine gut ablesbare Volumenskala mit Graduierung und Beschriftungsfeld in permanenter weißer Emailfarbe. Permanenter Code auf jeder Flasche für die Rückverfolgbarkeit von Herstellungschargen. DURAN™ Original GL Flaschen werden komplett mit dem blauen Polypropylen-Verschluss und dem tropffreien Ausgießring für bis zu 140 °C geliefert Alle Komponenten sind bei 121 oder 134 °C vollständig autoklavierbar
  • Standardisiertes GL-Gewinde und passendes Kappensystem für besonders dichte Abdichtung und einfaches, sauberes Ausgießen
  • Code und Zertifikat für die Rückverfolgbarkeit der Herstellungscharge
  • Aufgebrannter, äußerst haltbarer weißer Aufdruck
  • Geeignet für die Langzeitlagerung
  • Leicht ablesbare Skala mit Graduierungsmarkierungen zum Abschätzen des Inhalts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 2000 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Vorbereitung von Medien und Reagenzien; Probennahme; Kultivierungsgefäß; Lagerung von Medien und Reagenzien; Transport und Versand; Flüssigkeitsbehälter
Enthält Ohne Schraubverschluss und Ausgießring aus PP (blau)
Material Borosilikatglas (3.3), Polypropylen
Menge 10/Packung
Gewindegröße (metrisch) GL 45
Autoklavierbar Autoklavierbar
Durchmesser (metrisch) 136 mm