Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GL 25 Multiport-Anschluss-System , aus PBT, GL 25, mit 2, 3 oder 4 Ports
Click to view available options
Beschreibung:
2-port-Anschluss
3-port-Anschluss
4 Anschlüsse
Beschreibung
Ein praktisches Schlauchverbindungssystem für den Einsatz mit DURAN™ GL 25 Labor- und Medienflaschen. Das Anschluss-System erleichtert den Transfer von Flüssigkeiten innerhalb eines geschlossenen und sterilen Systems.
- Verfügbar mit 2, 3 oder 4 Steckoliven
- Anschluss-System mit mehreren Steckoliven für Schläuche mit einem Innendurchmesser von 3,2 mm (1/8'') (z.B. Pharmed™ BPT Schläuche) geeignet
- Verschlüsse mit GL 25 Gewinde, passend für die kleineren 10 oder 25 ml DURAN™ Flaschen
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Beschreibung | 2-port-Anschluss |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Probenentnahme mit geringem Volumen; Medienversorgung für kleine Bioreaktoren; Fed-Batch-Bioreaktor; Perfusionskreislauf mit Peristaltikpumpenschlauch für Zellkulturen; Oxygenierung/Belüftung sehr kleiner Proben; Bioreaktorversorgung; Verwendung in einem chemischen Mikroreaktor |
Material | PBT, Edelstahl vom Typ 316L, Stainless Steel (316L) |
Menge | Je 1 |
Gewindegröße (metrisch) | GL 25 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Durchmesser (metrisch) | 33 mm |