Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Mischzylinder, mit Sechskantfuß, Klasse B, weiße Skala, mit Strichteilung, Normschliff und Polyethylen-Achtkantstopfen
DURAN™ Mischzylinder dienen zum Verdünnen von Lösungen und zum Mischen von mehreren Komponenten im vorgegebenen Mengenverhältnis.
46.50 € - 195.00 €
Spezifikation
Material | Boro 3.3, Polyethylen |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Messen von Flüssigkeitsmengen; Verdünnen von Lösungen; Mischen mehrerer Komponenten; Volumetrische Messung; Um eine lange Lebensdauer für Ihre volumetrischen Glaswaren zu gewährleisten und mögliche Volumenänderungen auszuschließen, sollten diese Glasprodukte in Trockenschränken oder Sterilisatoren nicht über +250 °C erhitzt werden |
Autoklavierbar | ja |
Max. Temperatur | 250 °C |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15201779
|
DWK Life Sciences
216182408 |
100 mL |
56.70 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15211779
|
DWK Life Sciences
216183601 |
250 mL |
85.55 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15221779
|
DWK Life Sciences
216184409 |
500 mL |
136.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15281769
|
DWK Life Sciences
216181403 |
25 mL |
47.70 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15291769
|
DWK Life Sciences
216181703 |
50 mL |
54.00 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10324961
|
DWK Life Sciences
216185405 |
1000 mL |
101.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10469342
|
DWK Life Sciences
216186307 |
2000 mL |
195.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15271769
|
DWK Life Sciences
216180801 |
10 ml |
46.50 €
2 Stück |
Verfügbar ab: 13-09-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
DURAN™ Mischzylinder dienen zum Verdünnen von Lösungen und zum Mischen von mehreren Komponenten im vorgegebenen Mengenverhältnis. Die Mischzylinder der Klasse B besitzen eine Strichteilung sowie eine weiße Skala. Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen bei Mess- und Mischzylindern den Fehlergrenzen nach DIN und ISO.- Die Justierung erfolgt auf Einguss (In) bei + 20 °C Bezugstemperatur
- Großer Sechskantfuß mit drei Noppen im Boden für Standfestigkeit und Vermeidung des Wegrollens des Zylinders
- Durch eine einheitliche Wandstärke über den kompletten Messbereich werden Keilfehler vermieden
- Lieferung mit Polyethylen-Achtkantstopfen
- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen der Genauigkeitsklasse B
Spezifikation
Boro 3.3, Polyethylen | |
Messen von Flüssigkeitsmengen; Verdünnen von Lösungen; Mischen mehrerer Komponenten; Volumetrische Messung; Um eine lange Lebensdauer für Ihre volumetrischen Glaswaren zu gewährleisten und mögliche Volumenänderungen auszuschließen, sollten diese Glasprodukte in Trockenschränken oder Sterilisatoren nicht über +250 °C erhitzt werden | |
ja | |
250 °C |