Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Mikrobiologie-Flasche, Weithals, ungeschliffenen, ungeschliffen Weithals
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 mL
1000 mL
100 mL
20.000 mL
2000 mL
250 mL
5000 mL
500 mL
Beschreibung
Die Kulturflaschen sind aus DURAN™ Borosilikat 3.3 Typ I-Glas geformt und eignen sich für die Herstellung von Medien oder die Kultivierung von Mikroorganismen. Die Flaschen entsprechen ISO 4796-2 und verfügen über einen weiten, konischen, ungeschliffenen Hals zur Verwendung mit Gummistopfen. Geeignet für das Autoklavieren bei 121 oder 134 °C oder Trockenhitzesterilisation.
- Weithals zur Verwendung mit Gummistopfen
- Der weite Hals ermöglicht ein komfortables Befüllen und Reinigen
- Retrace code
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
- Autoklavierbar bei 121° C oder 134 °C
- Lieferung ohne Stopfen
Spezifikation
Spezifikation
Kapazität (metrisch) | 5000 mL |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Zubereitung von Medien und Reagenzien; Kultivierungsgefäß |
Material | Borosilikatglas (3.3) |
Menge | Je 1 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Durchmesser (metrisch) | 182 mm |