Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GL Membran-Verschluss entlüftet, aus PP, Blau, mit eingeschweißter PTFE, Membran für Druckausgleich
39.00 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Benutzen Sie den Promotions-Code "23258" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Click to view available options
Gewindegröße (metrisch):
GL 25
GL 32
GL 45
Beschreibung
DURAN™ Original GL Laborflaschen mit Schraubverschluss sind ideale Behälter zur Sterilisierung und Lagerung von Medien oder Pufferlösungen. Allerdings wird dringend empfohlen, für den Autoklavierzyklus die Verschlüsse nur lose anzuschrauben. Die Aufheizzeit verkürzt sich, wenn der Dampf leichter den Flascheninhalt durchdringen kann. Lose aufgesetzte Verschlüsse verringern außerdem das Bruchrisiko infolge von Druckaufbau in der Flasche, der bis zu 400 kPa (absolut) erreichen kann. Darüber hinaus entsteht, wenn die Verschlüsse sofort nach dem Autoklavieren fest zugeschraubt werden, ein durch die Dampfabkühlung verursachtes Vakuum. Dies kann zu Flaschenbruch führen und ist daher besonders bei größeren Flaschen unbedingt zu berücksichtigen. Um diese Einschränkungen zu überwinden, wurden die Belüftungsschraubkappen mit ePTFE-Membran entwickelt. Der Schraubverschluss kann fest zugedreht werden, da die Membran einen automatischen sterilen Gasaustausch und somit einen sicheren Druckausgleich während des Autoklavierzyklus zulässt, gleichzeitig aber die Sterilität des Flascheninhalts gewährleistet.
- Druckausgleich beim Dampfsterilisieren
- Die mikroporöse Struktur der Membran aus ePTFE erlaubt den sterilen Gasaustausch in zwei Richtungen, verhindert aber das Eindringen von Flüssigkeiten oder Feststoffen und der Flascheninhalt bleibt steril
- Erhöhte Gasaustauschrate durch dünne 0,2-μm-Membran aus ePTFE, kombiniert mit größeren Belüftungsöffnungen
- Die PTFE-Membran und ihre Unterlage aus Polypropylennetz sind mit Ultraschall angeschweißt und bilden eine haltbare Dichtung
- Kostengünstig, da die Verschlüsse mehrmals wiederverwendbar sind (Der Austausch wird nach 3 bis 5 Autoklavierzyklen empfohlen, oder falls die Membran beschädigt oder kontaminiert ist)
- Polytetrafluoroethylene (ePTFE) Membran (entspricht USP 121 °C Class VI) mit Polypropylen-Unterlage
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Druckausgleich während der Dampfsterilisation/Autoklavierung von Medien oder Puffern; steriler Gasaustausch für aerobe mikrobielle, Schüttler- und Suspensionszellkulturen; Autoklavieren von Medien und Puffern; Kurzzeitlagerung von sterilisierten Medien; Lagerung von gasbildenden Materialien |
Material | Polypropylen, ePTFE |
Menge | 5/Packung |
Gewindegröße (metrisch) | GL 25 |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Durchmesser (metrisch) | 33 mm |