Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Rundkolben mit mittlerem Hals
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Außendurchmesser (metrisch):
31 mm
45 mm
51 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
Standard-Konusverbindung:
NS 14/23
NS 29/32
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Description
- Hergestellt aus DURAN™ Glas
- Konform mit Norm DIN EN ISO 4797
- Mit konischem, geschliffenem Verbindungsgelenk
Specifications
Specifications
| Zertifizierung/Konformität | DIN EN ISO 4797 |
| Kapazität (metrisch) | 25 ml |
| Material | Borosilikatglas, Duran Glas |
| Flaschenhalstyp | Mittel |
| Standard-Konusverbindung | NS 14/23 |
| Bodenform | Rund |
| Außendurchmesser (metrisch) | 45 mm |