Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Rundkolben mit mittlerem Hals
Aus Duran™ Glas. Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Duran Rundkolben mit mittlerem Hals sind mit Kegelschliff versehen.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 03002958
Beschreibung
- Hergestellt aus DURAN™ Glas
- Konform mit Norm DIN EN ISO 4797
- Mit konischem, geschliffenem Verbindungsgelenk
Spezifikation
DIN EN ISO 4797 | |
Borosilikatglas, Duran Glas | |
NS 29/32 | |
105 mm |
500 ml | |
Mittel | |
Rund |