Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Rundkolben mit mittlerem Hals
Artikelnummer. 10710992
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10 ml
25 ml
50 ml
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
2000 ml
Außendurchmesser (metrisch):
31 mm
45 mm
51 mm
64 mm
85 mm
105 mm
131 mm
166 mm
Standard-Konusverbindung:
NS 14/23
NS 29/32
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
Artikelnummer. 10710992
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 03001428
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Edge
Zum Warenkorb hinzufügen
Aus Duran™ Glas. Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Duran Rundkolben mit mittlerem Hals sind mit Kegelschliff versehen.
  • Hergestellt aus DURAN™ Glas
  • Konform mit Norm DIN EN ISO 4797
  • Mit konischem, geschliffenem Verbindungsgelenk
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität DIN EN ISO 4797
Kapazität (metrisch) 50 ml
Material Borosilikatglas, Duran Glas
Flaschenhalstyp Mittel
Standard-Konusverbindung NS 14/23
Bodenform Rund
Außendurchmesser (metrisch) 51 mm