Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Rundkolben mit mittlerem Hals
Aus Duran™ Glas. Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Duran Rundkolben mit mittlerem Hals sind mit Kegelschliff versehen.
Marke:  Lenz Laborglasinstrumente™ 03002973
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10589611
  • 95.00 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Edge
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Bestellungen sind nur bis zur Höhe des verfügbaren Lagerbestands möglich. Wenn ein alternativer Artikel identifiziert wurde, wird dieser nachfolgend angezeigt
Beschreibung
Beschreibung
  • Hergestellt aus DURAN™ Glas
  • Konform mit Norm DIN EN ISO 4797
  • Mit konischem, geschliffenem Verbindungsgelenk
Spezifikation
Spezifikation
DIN EN ISO 4797
Borosilikatglas, Duran Glas
NS 29/32
166 mm
2000 ml
Mittel
Rund