Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Messzylinder, mit Sechskantfuß, Klasse A, blaue Skala, Hauptpunkte-Ringteilung, mit Chargenzertifikat und Konformitätsbescheinigung
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
5 mL
10 ml
25 mL
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
2 Stück
Beschreibung
DURAN™ Messzylinder dienen zur Aufnahme und gleichzeitigen Messung unterschiedlicher Flüssigkeitsmengen. Sie sind in zwei verschiedenen Genauigkeitsklassen erhältlich – Klasse A mit Hauptpunkte-Ringteilung und Klasse B mit Strichteilung. Zusätzlich sind die Genauigkeitsklassen farblich differenziert, die DURAN™ Messzylinder mit der Genauigkeitsklasse A haben eine blaue Skala, die Messzylinder der Genauigkeitsklasse B haben eine weiße Skala. Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen bei Mess- und Mischzylindern den Fehlergrenzen nach DIN und ISO. Messzylinder, die über die Genauigkeitsklasse A und eine Chargennummer verfügen, werden mit einem Chargenzertifikat geliefert. Dieses Zertifikat dokumentiert den Mittelwert, der sich aus der Messung der gegebenen Charge ergibt, die Standardabweichung und den Ausstellungstag. Die Chargenzertifikate sind auch online abrufbar. Die Chargennummer besteht aus vier Ziffern. Die beiden ersten Zahlen geben das Produktionsjahr an, die beiden folgenden die Charge, z. B.: 18.01.
- Die Justierung erfolgt auf Einguss (In) bei + 20 °C Bezugstemperatur
- Großer Sechskantfuß mit drei Noppen im Boden für Standfestigkeit und Vermeidung des Wegrollens des Zylinders
- Durch eine einheitliche Wandstärke über den kompletten Messbereich werden Keilfehler vermieden
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares blaues Druckbild
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Mit Hauptpunkte-Ringteilung
- Die Toleranzen für den Rauminhalt entsprechen der Genauigkeitsklasse A
Spezifikation
Spezifikation
| Tolerance Metric | ±1 ml |
| Material | Borosilikatglas (3.3) |
| Außendurchmesser (metrisch) | 39 mm |
| Kapazität (metrisch) | 250 mL |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Messen von Flüssigkeitsmengen; Verdünnen von Lösungen; Mischen mehrerer Komponenten; Volumetrische Messung; Um eine lange Lebensdauer für Ihre volumetrischen Glaswaren zu gewährleisten und mögliche Volumenänderungen auszuschließen, sollten diese Glasprodukte in Trockenschränken oder Sterilisatoren nicht über +250 °C erhitzt werden |
| Enthält | 2/Packung |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Max. Temperatur | 250 °C |