Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Intensivkühler, mit 2 NS, und 2 abschraubbaren Kunststoff-Oliven
Kühler mit großer Kühlfläche zum Kondensieren von Dämpfen aus Reaktionsgemischen mit niedrigen Siedepunkten (Destillation).
Marke:  DWK Life Sciences 242558206
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.71000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10385341
  • 146.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 30-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Kombiniert man die Kühleigenschaften des Liebigkühlers mit denen des Dimrothkühlers erhält man den Intensivkühler. Dieser zeichnet sich durch seine große Kühlfläche aus (Kühlwendel und Außenmantel) und eignet sich dadurch zum Kondensieren von Dämpfen aus Reaktionsgemischen mit niedrigen Siedepunkten (Destillation).
  • Dieser Kühlertyp hat aufgrund einer Kühlspirale und eines Doppelmantels eine sehr große Kühlfläche und ist deshalb besonders für Arbeiten mit niedrigsiedenden Medien geeignet
  • Zwei abschraubbare Kunststoff-Oliven für Zu- und Abfluss des Kühlmediums
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
Spezifikation
Spezifikation
NS 29/32
Sondergröße, nicht nach DIN
Boro 3.3, PBT, PP, Silikon
Verwendung als Rückflusskondensator zur Kondensation und Rückführung des (Lösungsmittel-)Dampfes in das Reaktionsgemisch; Destillation; Alle Kondensatoren sind Sondergrößen und entsprechen nicht der DIN-Norm
Je 1
400 mm