Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Intensivkühler, mit 2 NS, und 2 abschraubbaren Kunststoff-Oliven
Artikelnummer. 10111411 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Standard-Konusverbindung Nr.:
NS 24/29
NS 29/32
Länge (metrisch):
250 mm
400 mm
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10111411
Marke: DWK Life Sciences 242557201
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Kühler mit großer Kühlfläche zum Kondensieren von Dämpfen aus Reaktionsgemischen mit niedrigen Siedepunkten (Destillation).
Kombiniert man die Kühleigenschaften des Liebigkühlers mit denen des Dimrothkühlers erhält man den Intensivkühler. Dieser zeichnet sich durch seine große Kühlfläche aus (Kühlwendel und Außenmantel) und eignet sich dadurch zum Kondensieren von Dämpfen aus Reaktionsgemischen mit niedrigen Siedepunkten (Destillation).
  • Dieser Kühlertyp hat aufgrund einer Kühlspirale und eines Doppelmantels eine sehr große Kühlfläche und ist deshalb besonders für Arbeiten mit niedrigsiedenden Medien geeignet
  • Zwei abschraubbare Kunststoff-Oliven für Zu- und Abfluss des Kühlmediums
  • Dichter Verschluss durch Normschliff
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zur Verwendung mit (Anwendung) Verwendung als Rückflusskondensator zur Kondensation und Rückführung des (Lösungsmittel-)Dampfes in das Reaktionsgemisch; Destillation; Alle Kondensatoren sind Sondergrößen und entsprechen nicht der DIN-Norm
Länge (metrisch) 250 mm
Menge Je 1
Standard-Konusverbindung Nr. NS 29/32
Material Boro 3.3, PBT, PP, Silikon
Typ Nicht-DIN-Größe