Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Intensivkühler, mit 2 NS, und 2 abschraubbaren Kunststoff-Oliven
Kühler mit großer Kühlfläche zum Kondensieren von Dämpfen aus Reaktionsgemischen mit niedrigen Siedepunkten (Destillation).
Marke: DWK Life Sciences 242557107
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Kombiniert man die Kühleigenschaften des Liebigkühlers mit denen des Dimrothkühlers erhält man den Intensivkühler. Dieser zeichnet sich durch seine große Kühlfläche aus (Kühlwendel und Außenmantel) und eignet sich dadurch zum Kondensieren von Dämpfen aus Reaktionsgemischen mit niedrigen Siedepunkten (Destillation).- Dieser Kühlertyp hat aufgrund einer Kühlspirale und eines Doppelmantels eine sehr große Kühlfläche und ist deshalb besonders für Arbeiten mit niedrigsiedenden Medien geeignet
- Zwei abschraubbare Kunststoff-Oliven für Zu- und Abfluss des Kühlmediums
- Dichter Verschluss durch Normschliff
Spezifikation
Verwendung als Rückflusskondensator zur Kondensation und Rückführung des (Lösungsmittel-)Dampfes in das Reaktionsgemisch; Destillation; Alle Kondensatoren sind Sondergrößen und entsprechen nicht der DIN-Norm | |
Je 1 | |
Boro 3.3, PBT, PP, Silikon |
250 mm | |
NS 24/29 | |
Nicht-DIN-Größe |