Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Protect Laborflasche Weithals, Braun, mit GLS 80™ Gewinde, kunststoffummantelt, USP <660> und USP <671> (Spectrale Transmission) konform, graduiert Artikelnummer.: 15791988
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Protect Laborflasche Weithals, Braun, mit GLS 80™ Gewinde, kunststoffummantelt, USP <660> und USP <671> (Spectrale Transmission) konform, graduiert
Artikelnummer. 15791988 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
250 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
5000 mL
Artikelnummer. 15791988
Marke: DWK Life Sciences 218663637
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Weithalsige, multifunktionale Glas-Laborflaschen mit UV-Schutz und schützender Kunststoffbeschichtung.
Die DURAN™ GLS 80™ Weithals Laborflaschen sind aus hochreinem, klarem USP / EP Typ I Borosilikatglas 3.3 geformt,das für sein hervorragendes thermisches Verhalten und seine hohe Beständigkeit gegen chemische Einflüsse bekannt ist. Die breitere Öffnung ermöglicht einen leichteren Flaschenzugang für größere Proben oder Materialien wie Granulate, Pulver oder viskose Flüssigkeiten. Die sicherheitsbeschichtete Version der Flaschen vereint das Beste aus beiden Welten: nahezu träge USP / EP Typ I Borosilikat 3.3 Glas auf der Innenseite und eine schützende Sicherheitskunststoffschicht auf der Außenseite. Die Flaschen werden aus hochreinem, braunem Glas geformt, das dann mit einer klaren PU-Kunststoffbeschichtung versehen wird, um die Gefahr von Glasbruch und Flüssigkeitsspritzern im Falle eines Bruchs zu verringern. Die Braunfärbung stellt sicher, dass lichtempfindliche Inhalte vor den Auswirkungen des Photoabbaus geschützt werden. Die Flaschen verfügen über eine leicht lesbare, abgestufte Volumenskala und ein Beschriftungsfeld aus dauerhaft weißer Emaille. Die dauerhaft aufgedruckte Chargenkennung (Retrace Code) auf jeder Flasche garantiert die vollständige Rückverfolgbarkeit der Fertigung. Die braunen DURAN™ GLS 80™ Weithals Laborflaschen werden komplett mit oder ohne dem bekannten, blauen Polypropylenverschluss und tropffreiem Ausgießring für den Einsatz bis 140 °C geliefert. Die Kunststoffummantelung erfüllt die Anforderungen der ASTM E1522 und ist bei 121 oder 134 °C vollständig autoklavierbar.
  • Die Beschichtung bietet einen Kratz-, Auslauf*- und Splitterschutz* (* gilt nur für 5000 ml Flaschen und weniger)
  • UV-Schutz bis ca. 500 nm Wellenlänge durch äußerlichen Farbauftrag
  • Die rein äußerliche Braunfärbung gewährleistet unveränderte DURAN™ Eigenschaften im Inneren der Flasche
  • Lange Haltbarkeit und gute chemische Resistenz der Braunfärbung
  • Leichter Zugang zum Flascheninhalt durch den breiten Durchmesser des Flaschenhalses
  • Spezielle Gewindegeometrie für schnelles Öffnen und Schließen in weniger als einer Umdrehung
  • Optimales Ab- und Befüllen sowie einfache Reinigung
  • Problemloses, komfortables Hantieren mit Löffel, Spatel und Pinzette
  • Ermöglicht die mühelose Verwendung von großvolumigen Trichtern
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 mL
Beschichtung Kunststoff
Zur Verwendung mit (Anwendung) Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Vorbereitung von Medien und Reagenzien; Probennahme; Kultivierungsgefäß; Lagerung von Medien und Reagenzien; Transport und Versand; Flüssigkeitsbehälter
Enthält Ohne Schraubverschluss und Ausgießring aus PP (blau)
Material Borosilikatglas (3.3), Polypropylen
Menge 10 St./Packung
Gewindegröße (metrisch) GLS 80
Autoklavierbar Autoklavierbar
Durchmesser (metrisch) 95 mm
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Protect Laborflasche Weithals, Braun, mit GLS 80™ Gewinde, kunststoffummantelt, USP <660> und USP <671> (Spectrale Transmission) konform, graduiert >