Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Protect Produktions- und Lagerflasche, with GLS 80™ Thread, kunststoffummantelt, graduiert, mit Schraubkappe
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 mL
20.000 mL
Beschreibung
Aufgrund der erhöhten Wandstärke haben die DURAN Produktionsflaschen bessere mechanische Eigenschaften als die DURAN Standard Glasflaschen und sind somit ideal für Rühr- und Mischprozesse mit großen, schweren Rührstäben geeignet. Natürlich bieten auch die großvolumigen Flaschen die bekannten und bewährten DURAN-Eigenschaften, wie sehr gute chemische Resistenz, ein nahezu inertes Verhalten und eine hohe Gebrauchstemperatur.
- Die Beschichtung bietet einen Kratz-, Auslauf*- und Splitterschutz* (* gilt nur für 5000 ml Flaschen und weniger)
- Dickwandig und deshalb mechanisch besonders widerstandsfähig
- Keine BSE/TSE gefährdende Stoffe enthalten
- The flat, robust base allows the use of large and heavy stir bars
- Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
- Fired-on, highly durable white ceramic
- Easy access to the bottle contents due to the wide diameter of the bottle neck
- Leichter Zugang zum Flascheninhalt durch den breiten Durchmesser des Flaschenhalses
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Kapazität (metrisch) | 20.000 mL |
Außendurchmesser (metrisch) | 289 mm |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Pharmazeutische Herstellung; API-Mischprozesse mit großen magnetischen Rührstäben; Autoklavierung von Medien und Reagenzien; Vorbereitung von Medien und Reagenzien |
Material | Borosilikatglas (3,3), Polyurethan |
Flaschenhalstyp | Gewindegröße GLS 80 |
Anzahl pro Packung | Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Protect Produktions- und Lagerflasche, with GLS 80™ Thread, kunststoffummantelt, graduiert, mit Schraubkappe >
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur