Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Protect Produktions- und Lagerflasche, with GLS 80™ Thread, kunststoffummantelt, graduiert, mit Schraubkappe Artikelnummer.: 13218049
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Protect Produktions- und Lagerflasche, with GLS 80™ Thread, kunststoffummantelt, graduiert, mit Schraubkappe
Artikelnummer. 13218049 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
10.000 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 mL
20.000 mL
Artikelnummer. 13218049
Marke: DWK Life Sciences 219918603
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Große Glas-Laborflaschen mit schützender Kunststoffbeschichtung und erhöhter Wandstärke für größere Stabilität.
Aufgrund der erhöhten Wandstärke haben die DURAN Produktionsflaschen bessere mechanische Eigenschaften als die DURAN Standard Glasflaschen und sind somit ideal für Rühr- und Mischprozesse mit großen, schweren Rührstäben geeignet. Natürlich bieten auch die großvolumigen Flaschen die bekannten und bewährten DURAN-Eigenschaften, wie sehr gute chemische Resistenz, ein nahezu inertes Verhalten und eine hohe Gebrauchstemperatur.
  • Die Beschichtung bietet einen Kratz-, Auslauf*- und Splitterschutz* (* gilt nur für 5000 ml Flaschen und weniger)
  • Dickwandig und deshalb mechanisch besonders widerstandsfähig
  • Keine BSE/TSE gefährdende Stoffe enthalten
  • The flat, robust base allows the use of large and heavy stir bars
  • Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
  • Fired-on, highly durable white ceramic
  • Easy access to the bottle contents due to the wide diameter of the bottle neck
  • Leichter Zugang zum Flascheninhalt durch den breiten Durchmesser des Flaschenhalses
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Kapazität (metrisch) 10.000 mL
Außendurchmesser (metrisch) 228 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Pharmazeutische Herstellung; API-Mischprozesse mit großen magnetischen Rührstäben; Autoklavierung von Medien und Reagenzien; Vorbereitung von Medien und Reagenzien
Material Borosilikatglas (3,3), Polyurethan
Flaschenhalstyp Gewindegröße GLS 80
Anzahl pro Packung Je 1
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Protect Produktions- und Lagerflasche, with GLS 80™ Thread, kunststoffummantelt, graduiert, mit Schraubkappe >