Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Protect Laborflasche Weithals, mit GLS 80™ Gewinde, kunststoffummantelt, graduiert Artikelnummer.: 12666167
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Protect Laborflasche Weithals, mit GLS 80™ Gewinde, kunststoffummantelt, graduiert
Artikelnummer. 12666167 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
250 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
250 mL
500 mL
1000 mL
2000 mL
3500 mL
5000 mL
Artikelnummer. 12666167
Marke: DWK Life Sciences 218653652
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Weithalsige, multifunktionale Glas-Laborflaschen mit schützender Kunststoffbeschichtung.
Die DURAN™ GLS 80™ Weithals Laborflaschen sind aus hochreinem, klarem USP / EP Typ I Borosilikatglas 3.3 geformt,das für sein hervorragendes thermisches Verhalten und seine hohe Beständigkeit gegen chemische Einflüsse bekannt ist. Die breitere Öffnung ermöglicht einen leichteren Flaschenzugang für größere Proben oder Materialien wie Granulate, Pulver oder viskose Flüssigkeiten. Die sicherheitsbeschichtete Version der Flaschen vereint das Beste aus beiden Welten: nahezu träge USP / EP Typ I Borosilikat 3.3 Glas auf der Innenseite und eine schützende Sicherheitskunststoffschicht auf der Außenseite. Die Flaschen werden aus hochreinem, klarem Glas geformt, das dann mit einer klaren PU-Kunststoffbeschichtung versehen wird, um die Gefahr von Glasbruch und Flüssigkeitsspritzern im Falle eines Bruchs zu verringern. Die Flaschen verfügen über eine leicht lesbare, abgestufte Volumenskala und ein Beschriftungsfeld aus dauerhaft weißer Emaille. Die dauerhaft aufgedruckte Chargenkennung (Retrace Code) auf jeder Flasche garantiert die vollständige Rückverfolgbarkeit der Fertigung. Die braunen DURAN™ GLS 80™ Weithals Laborflaschen werden komplett mit oder ohne dem bekannten, blauen Polypropylenverschluss und tropffreiem Ausgießring für den Einsatz bis 140 °C geliefert. Die Kunststoffummantelung erfüllt die Anforderungen der ASTM E1522 und ist bei 121 oder 134 °C vollständig autoklavierbar.
  • Die Beschichtung bietet einen Kratz-, Auslauf*- und Splitterschutz* (* gilt nur für 5000 ml Flaschen und weniger)
  • UV-Schutz bis ca. 380 nm Wellenlänge durch die äußere Beschichtung
  • Leichter Zugang zum Flascheninhalt durch den breiten Durchmesser des Flaschenhalses
  • Spezielle Gewindegeometrie für schnelles Öffnen und Schließen in weniger als einer Umdrehung
  • Optimales Ab- und Befüllen sowie einfache Reinigung
  • Problemloses, komfortables Hantieren mit Löffel, Spatel und Pinzette
  • Ermöglicht die mühelose Verwendung von großvolumigen Trichtern
  • Sicheres Standverhalten aufgrund großer Grundfläche
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 250 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Vorbereitung von Medien und Reagenzien; Probennahme; Kultivierungsgefäß; Lagerung von Medien und Reagenzien; Transport und Versand; Flüssigkeitsbehälter
Enthält mit Schraubverschluss und Ausgießring aus PP (blau)
Material Borosilikatglas (3.3), Polypropylen
Menge 10 St./Packung
Gewindegröße (metrisch) GLS 80
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 95 mm
  • GL 45 Protect bottles
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:11
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:11
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
    • default, selected
    GL 45 Protect bottles
  • GLS 80 Bottles
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      GLS 80 Bottles
    • DuranBruchtest_Claim_HD720p
      Video Player is loading.
      Current Time 0:00
      Duration 0:00
      Loaded: 0%
      Stream Type LIVE
      Remaining Time 0:00
      1x
      • Chapters
      • descriptions off, selected
      • subtitles off, selected
        DuranBruchtest_Claim
      • M_D_video_218653652_1_HD
        Video Player is loading.
        Current Time 0:00
        Duration 0:00
        Loaded: 0%
        Stream Type LIVE
        Remaining Time 0:00
        1x
        • Chapters
        • descriptions off, selected
        • subtitles off, selected
          DURAN Protect Laboratory Bottle
        Berichtigung von Produktinhalten
        Name des Produkts
        DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Protect Laborflasche Weithals, mit GLS 80™ Gewinde, kunststoffummantelt, graduiert >