Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Laborflasche Weithals, mit GLS 80™ Gewinde, graduiert Artikelnummer.: 10114642
Zum Warenkorb hinzufügen
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Laborflasche Weithals, mit GLS 80™ Gewinde, graduiert
Artikelnummer. 10114642
5000 mL
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 mL
1000 mL
20.000 mL
2000 mL
250 mL
30.000 mL
3500 mL
50.000 mL
5000 mL
500 mL
Artikelnummer. 10114642
Marke: DWK Life Sciences 1113949
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Weithalsige, multifunktionale Glas-Laborflaschen.
Multifunktionale Laborflaschen aus Glas mit weitem Hals.
Die DURAN™ GLS 80™ Weithals Laborflaschen sind aus hochreinem, klarem USP / EP Typ I Borosilikatglas 3.3 geformt,das für sein hervorragendes thermisches Verhalten und seine hohe Beständigkeit gegen chemische Einflüsse bekannt ist. Die breitere Öffnung ermöglicht einen leichteren Flaschenzugang für größere Proben oder Materialien wie Granulate, Pulver oder viskose Flüssigkeiten. Die Flaschen verfügen über eine leicht lesbare, abgestufte Volumenskala und ein Beschriftungsfeld aus dauerhaft weißer Emaille. Die dauerhaft aufgedruckte Chargenkennung (Retrace Code) auf jeder Flasche garantiert die vollständige Rückverfolgbarkeit der Fertigung. DURAN™ Original GL Laborflaschen werden komplett mit dem bekannten, blauen Polypropylenverschluss und tropffreiem Ausgießring für den Einsatz bis 140 °C geliefert. Alle Komponenten sind bei 121 oder 134 °C vollständig autoklavierbar.DURAN™ Original GL Laborflaschen werden komplett mit dem bekannten, blauen Polypropylenverschluss und tropffreiem Ausgießring für den Einsatz bis 140 °C geliefert. Alle Komponenten sind bei 121 oder 134 °C vollständig autoklavierbar.
  • Spezielle Gewindegeometrie für schnelles Öffnen und Schließen in weniger als einer Umdrehung
  • Optimales Ab- und Befüllen sowie einfache Reinigung
  • Problemloses, komfortables Hantieren mit Löffel, Spatel und Pinzette
  • Ermöglicht die mühelose Verwendung von großvolumigen Trichtern
  • Sicheres Standverhalten aufgrund großer Grundfläche
  • Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
  • Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
  • Komplett mit blauem Schraubverschluss (PP, integrierte Lippendichtung) und Ausgießring (PP) für tropfenfreies Entnehmen und sauberes, sicheres Arbeiten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Kapazität (metrisch) 5000 mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Autoklavieren von Medien und Reagenzien; Vorbereitung von Medien und Reagenzien; Probennahme; Kultivierungsgefäß; Lagerung von Medien und Reagenzien; Transport und Versand; Flüssigkeitsbehälter
Enthält mit Schraubverschluss und Ausgießring aus PP (blau)
Material Borosilikatglas (3.3), Polypropylen
Menge Je 1
Gewindegröße (metrisch) GLS 80
Autoklavierbar Autoklavierbar
Verschlussmaterial Polypropylen
Durchmesser (metrisch) 182 mm
  • GLS 80 Bottles
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ GLS 80™ Laborflasche Weithals, mit GLS 80™ Gewinde, graduiert >