Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Duran™ Schraubgewinderöhrchen aus Glas
Zum schnellen und einfachen Herstellen auslaufsicherer Verbindungen mit Geräten im Labor. Die Lenz Laborglasinstrumente™ Schraubgewinderöhrchen mit NS-Konus bestehen aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 01311814
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00900kg
Beschreibung
- Gemäß DIN 12257
- Korrosionsfest und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Mit konischer Verbindung, die sich durch eine hohe Konusgenauigkeit und ausgezeichnete Dichtheit auszeichnet.
Spezifikation
Schraubegwinderöhrchen | |
DIN 12257 | |
Duran Glas | |
1 Packung |