Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Dimrothkühler aus Duran™ Glas mit GL 14-Gewinde
138.00 € - 170.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | DIN 12591 und zusätzlich zur DIN-Norm |
---|---|
Material | Duran Glas |
Typ | Dimroth Kondensator |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für kondensierende Dämpfe |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Ummantelung | Standard-Konusverbindung Nr. | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Ummantelung | Standard-Konusverbindung Nr. | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11516814
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05240312 |
250 mm | 19/26 |
138.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10550003
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05240211 |
160 mm | 14/23 |
143.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11596804
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05240212 |
160 mm | 19/26 |
146.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10762903
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05240414 |
400 mm | 29/32 |
148.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
10030182
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05240314 |
250 mm | 29/32 |
170.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 05-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Dimrothkühler nach DIN 12591. Dimroth- und Schlangenkühler mit Kern und Hülse NS 14/23 oder NS 29/32. Mit 2 Gewinden GL 14, komplett mit 2 abschraubbaren Kunststoff-Oliven, hergestellt aus DURAN™ Rohr.Typ: Dimrothkühler
Mantellänge: 160mm
Schliff: 14/23 NS
Spezifikation
DIN 12591 und zusätzlich zur DIN-Norm | |
Dimroth Kondensator | |
Je 1 |
Duran Glas | |
Für kondensierende Dämpfe |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Lenz Laborglasinstrumente™ Dimrothkühler aus Duran™ Glas mit GL 14-Gewinde