Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Säulen nach Vigreux aus Duran Glas
Artikelnummer. 10632282
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Länge (metrisch):
200mm
300mm
600mm
Enthält:
Mit herausnehmbarer Glashülle
NS-Buchse und NS-Kegel
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 10632282
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 05133504
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
  • Kern und Hülse NS 29/32, Füllhöhe 300mm, abwechselnd horizontale und schräge Einstiche.2 Ausführungen:
  • Ohne Glasmantel, hergestellt aus DURAN™ Rohr
  • Mit aufgeschobenem Glasmantel, hergestellt aus DURAN™ Rohr
  • Typ: Ohne Mantel
Spezifikation
Enthält Mit herausnehmbarer Glashülle
Länge (metrisch) 600mm
Typ Säulen nach Vigreux
Material Duran Glas
Menge Je 1
Standard-Konusverbindung NS 29/32