Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Säulen nach Vigreux aus Duran Glas
Click to view available options
Standard-Konusverbindung:
NS 14/23
NS 24/29
NS 29/32
Länge (metrisch):
200mm
300mm
600mm
Enthält:
Mit herausnehmbarer Glashülle
NS-Buchse und NS-Kegel
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Kern und Hülse NS 29/32, Füllhöhe 300mm, abwechselnd horizontale und schräge Einstiche.2 Ausführungen:
- Ohne Glasmantel, hergestellt aus DURAN™ Rohr
- Mit aufgeschobenem Glasmantel, hergestellt aus DURAN™ Rohr
- Typ: Ohne Mantel
Spezifikation
Spezifikation
| Enthält | NS-Buchse und NS-Kegel |
| Länge (metrisch) | 300mm |
| Typ | Säulen nach Vigreux |
| Material | Duran Glas |
| Menge | Je 1 |
| Standard-Konusverbindung | NS 29/32 |