Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Schlangenkühler aus Duran™ Glas
Spulenkondensatoren aus DURAN™ Glas, mit DURAN™ Schläuchen.
127.20 € - 145.22 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | DIN 12593 und zusätzlich zur DIN-Norm |
---|---|
Material | Duran Glas |
Typ | Spulenkühler |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Für kondensierende Dämpfe |
Menge | Je 1 |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Ummantelung | Standard-Konusverbindung Nr. | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) Ummantelung | Standard-Konusverbindung Nr. | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10395781
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05250201 |
160 mm | NS 14/23 |
137.80 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10204391
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05250303 |
250 mm | NS 24/29 |
127.20 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 12-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10003922
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05250204 |
160 mm | NS 29/32 |
143.10 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10732342
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05250404 |
400 mm | NS 29/32 |
135.68 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 31-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10695031
|
Lenz Laborglasinstrumente™
05250304 |
250 mm | NS 29/32 |
145.22 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 18-10-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- Duran™ Glas
Spezifikation
DIN 12593 und zusätzlich zur DIN-Norm | |
Spulenkühler | |
Je 1 |
Duran Glas | |
Für kondensierende Dämpfe |