Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ GL 45 Flaschen-Tragesystem, für DURAN™ Flasche
Für einfaches und sicheres Tragen und Ausgießen von GL45-Laborglasflaschen.
Marke: DWK Life Sciences 292826306
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Das modulare Flaschen-Tragesystem ist für Laborflaschen mit GL 45 Gewinde geeignet und kompatibel mit Flaschen der Größe 2, 5, 10 und 20 Liter. Das ergonomische Design liefert Gesundheits- und Sicherheitsvorteile für den Nutzer und gewährleistet einen einfachen und sicheren Transport von Flaschen im Labor oder der Produktionsstätte. Das Umfüllen von Flüssigkeiten aus großen Flaschen ist komfortabler und sicherer. Alle Materialien sind vollständig autoklavierbar. Der Kragen lässt sich nur durch Abschneiden entfernen - daher ist die Befestigung zu 100 % sicher in der Anwendung.- Das ergonomische Design liefert Gesundheits- und Sicherheitsvorteile und gewährleistet einen einfachen und sicheren Transport
- Das Umfüllen von Flüssigkeiten aus großen Flaschen ist komfortabler und sicherer
- Da der Kragen sich nur durch Abschneiden entfernen lässt ist die Befestigung zu 100 % sicher in der Anwendung
Spezifikation
Autoklavierbar | |
Flasche (2 l) | |
Sicherer Transport von Laborflaschen und Inhalten; Dekantieren von Flüssigkeiten | |
GL 45 |
Violett | |
Silikon-Gummi, PP, Nylon, Synthesekautschuk | |
Je 1 | |
136 mm |