Learn More
DWK Life Sciences™ DURAN™ GL 45 Flaschen-Tragesystem, für DURAN™ Flasche
Artikelnummer. 15846931 Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Aufnahmevermögen:
Flasche (10 l)
Flasche (20 l)
Flasche (2 l)
Flasche (5 l)
Farbe:
Blau
Gelb
Rot
Violett
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15846931
Marke: DWK Life Sciences™ 292809104
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Für einfaches und sicheres Tragen und Ausgießen von GL45-Laborglasflaschen.
Das neue modulare Flaschentragesystem eignet sich für Standard-Laborflaschen mit GL45-Halsoberfläche und ist mit vier Flaschengrößen kompatibel: 2,5, 10 und 20 Liter. Das ergonomische Design bietet Gesundheits- und Sicherheitsvorteile für den Benutzer und ermöglicht den einfachen und sicheren Transport von Flaschen im Labor oder in der Produktionsanlage. Es macht das Ausgießen von Flüssigkeiten aus den größeren Flaschen praktischer und sicherer. Alle Materialien sind vollständig autoklavierbar. Die Manschette kann nur durch Schneiden entfernt werden, sodass die Befestigung 100-%ig sicher im Gebrauch ist.
  • Das ergonomische Design bietet Gesundheits- und Sicherheitsvorteile und ermöglicht den einfachen und sicheren Transport von Flaschen
  • Es macht das Ausgießen von Flüssigkeiten aus größeren Flaschen praktischer und sicherer
  • Die Manschette kann nur durch Schneiden entfernt werden, was die Befestigung 100-%-ig sicher im Gebrauch macht
  • Lieferung ohne Glasflasche
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Farbe Gelb
Aufnahmevermögen Flasche (20 l)
Material Silikon-Gummi, PP, Synthesekautschuk, Polypropylene, Synthetic Rubber
Zur Verwendung mit (Anwendung) Sicherer Transport von Laborflaschen; Dekantieren von Flüssigkeiten
Menge Je 1
Größe GL 45
Außendurchmesser (metrisch) 304 mm