Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Gasverteilungsrohr
Über das Gaseinleitrohr wird Gas in eine Flüssigkeit zu dessen Reinigung eingeleitet. Die eingeschmolzene Glasfilterplatte erzeugt möglichst kleine Gasblasen und somit einen große Kontaktfläche zur Flüssigkeit.
267.00 € - 310.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas (3.3) |
---|---|
Typ | gerade montierter Filternapf |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Reaktionen zwischen Gasen und Flüssigkeiten; Aufreinigung von Gasgemischen; Filterung; Ausführung mit seitlich oder mittig montiertem Filterbecher erhältlich |
Menge | 5/Packung |
Produktcode | Marke | Porosität | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Porosität | Außendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
15212059
|
DWK Life Sciences
258561007 |
0 | 9 mm |
267.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15222059
|
DWK Life Sciences
258561101 |
1 | 9 mm |
267.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15232059
|
DWK Life Sciences
258561204 |
2 | 9 mm |
267.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15242059
|
DWK Life Sciences
258562106 |
1 | 11 mm |
310.00 €
5 Stück |
Verfügbar ab: 02-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Bei Gasfiltrationen bzw. -reinigungen werden Gaswaschflaschen benötigt, die aus einem Gaseinleitrohr, einer geeigneten Flasche sowie einer Gasaustrittsöffnung bestehen. In diesem Versuchaufbau wird das Gas gezwungen durch eine Flüssigkeit zu strömen bevor es freigesetzt wird. Das Gasverteilrohr wird hierzu in die Flüssigkeit getaucht, das Gas störmt durch diese hindurch und Verunreinigungen des Gases werden in der Flüssigkeit gebunden. Das Gas wird sozusagen gereinigt bzw. gewaschen. Durch eine Filterplatte im Gaseinleitrohr werden möglichst kleine Luftblasen erzeugt, die so eine möglichst große Kontaktfläche bilden.- Durch eingebauten Glasfilter wird der eingeleitete Gasstrom in kleine Blasen geteilt
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Borosilikatglas (3.3) | |
gerade montierter Filternapf | |
Reaktionen zwischen Gasen und Flüssigkeiten; Aufreinigung von Gasgemischen; Filterung; Ausführung mit seitlich oder mittig montiertem Filterbecher erhältlich | |
5/Packung |