Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Trichter, mit kurzem Stiel
Ein Trichter ermöglicht ein sauberes Umfüllen und Filtrieren von Flüssigkeiten.
Marke: DWK Life Sciences 213515708
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.10000kg
Beschreibung
Umfüllen von Flüssigkeiten und Feststoffen ist eine gängige Arbeitsmethode, bei der der Trichter Anwendung findet. Aufgrund seiner Form kann der Trichter eine relativ große Menge von Flüssigkeit oder Feststoff aufnehmen und diese durch eine Verengung in ein Gefäß mit kleiner(er) Öffnung überführen. Trichter gibt es in unterschiedlichen Größen und Ausführungen, die entsprechend ihres Anwendungsbereichs ausgewählt werden.- Mit kurzem Stiel
- Aufgrund seiner Form gut für Flüssig-Fest-Filtration unter Verwedung eines Filterpapieres anwendbar
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
150 mm | |
ja | |
10 St./Packung |
Boro 3.3 | |
Dekantieren und Filtrieren von Flüssigkeiten; Verschütten von Substanzen wird vermieden; Filtern |