Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Kjeldahl-Kolben
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
100 mL
250 mL
500 mL
750 mL
1000 mL
Packungsgröße:
10 Stück
Beschreibung
DURAN™ Kjeldahl-Kolben werden extremen chemischen und physikalischen Belastungen ausgesetzt. Daher sollten die Wandstärken einerseits zur Vermeidung von Überhitzungen, die durch verbleibende (permanente) Spannungen zum Bruch führen können, nicht zu dick , andererseits wegen des merklichen Glasabtrags im alkalischen Medium nicht zu dünn sein. Um dem Anwender einen möglichst sicheren Kompromiss unter Berücksichtigung der technologischen Gegebenheiten anzubieten, liegen die Wandstärken der DURAN™ Kjeldahl-Kolben im Körper bei 1-2 mm.
- Auf die Anwendung entsprechend angepasste Wandstärke (Glasabtrag durch alkalisches Medium berücksichtigt)
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Basis | 60 mm |
| Kapazität (metrisch) | 100 mL |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Zur Stickstoffbestimmung |
| Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |