Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Filtrierapparat, nach Witt, komplett, mit austauschbarem Deckel, und KECK™ Montage-Set, NS 29/32
Der Filtrierapparat nach Witt dient zur Fest-Flüssig-Filtration bei der anschließend das Filtrat weiterverarbeitet wird.
Marque: DWK Life Sciences 247306107
489.25 EUR gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21897" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Informations supplémentaires : Netto-Gewicht : 5.60000kg
Description
Filtrationen sind eine häufig angewendete Arbeitsmethode im Laborumfeld zur Trennung eines Fest-Flüssig-Gemisches. Bei der Filtration mit dem Filtrierapparat nach Witt dient das vakuumfeste Gefäß mit seinem Deckel als Auffanggefäß des Filtrats. In die Tubusöffnung des Deckels wird eine Gummimanschette platziert, in welche anschließend die Filternutsche gesteckt wird. Diese Arbeitsmethode dient vor allem zum Sammeln des Filtrats.- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Mit austauschbarem Deckel und KECK™ Montage-Set
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spécification
Autoklavierbar | |
Borosilikatglas (3.3), PBT, Polypropylen, VMQ, EPDM | |
Je 1 |
Passender Deckel für Filtrierapparat: Best.-Nr. 24 398 61 09 | |
Filtern; Vorzugsweise Sammeln des Filtrats; Filtration bei reduziertem Druck; Vakuumfiltration; Sicheres Arbeiten unter Vakuum |