Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyerkolben mit Kegelschliff
Zum sicheren und einfachen Mischen, Ausgießen und Aufbewahren von Chemikalien im Labor. Lenz Laborglasinstrumente™ Erlenmeyerkolben mit Kegelschliff werden aus langlebigem DURAN™ Borosilikatglas gefertigt.
Marke: Lenz Laborglasinstrumente™ 03022928
Beschreibung
- Gemäß DIN EN ISO 4797
- Mit Skala (circa. Volumen/ml)
- Mit Beschriftungsetikett
- Korrosionsfrei und beständig gegen plötzliche Temperaturwechsel
- Konisch zulaufende Verbindung mit hoher Genauigkeit und ausgezeichneter Abdichtung
Spezifikation
DIN EN ISO 4797 | |
Borosilikatglas, Duran Glas | |
NS29/32 |
50 ml | |
Mit Skala (ungefähres Volumen/ml), mit Beschriftungsetikett | |
51 mm |