Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Erlenmeyerkolben, mit NS
Erlenmeyerkolben mit Normschliff ermöglichen u. a. die Lagerung einer Lösung durch den dichten Verschluss des Gefäßes.
13.45 € - 427.00 €
Spezifikation
Material | Borosilikatglas 3.3 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Mischen mehrerer Komponenten; Verdünnung von Lösungen; Messen von Flüssigkeitsmengen; Heizen; Volumengrößen 50 ml (NS 24/29), 100 ml (NS 24/29), 200 ml (NS 29/32), 250 ml (NS 45/40), 300 ml (NS 29/32), 500 ml (NS 45/40) und 1.000 ml (NS 45/40), entsprechen nicht DIN ISO |
Anzahl pro Packung | 10 St./Packung |
Autoklavierbar | Autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Gewindegröße | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11756268
|
DWK Life Sciences
241931906 |
50 mL | NS 29/32 |
297.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15231889
|
DWK Life Sciences
241932405 |
100 mL | NS 19/26 |
217.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15251889
|
DWK Life Sciences
241932705 |
100 mL | NS 29/32 |
377.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15261889
|
DWK Life Sciences
241933204 |
200 mL | NS 29/32 |
376.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15271889
|
DWK Life Sciences
241933607 |
250 mL | NS 24/29 |
262.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15281889
|
DWK Life Sciences
241933701 |
250 mL | NS 29/32 |
365.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15291889
|
DWK Life Sciences
241933804 |
250 mL | NS 45/40 |
390.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11850620
|
DWK Life Sciences
241933907 |
300 mL | NS 29/32 |
274.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15201899
|
DWK Life Sciences
241934603 |
500 mL | NS 29/32 |
321.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15231899
|
DWK Life Sciences
241935608 |
1000 mL | NS 29/32 |
342.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15241889
|
DWK Life Sciences
241932602 |
100 mL | NS 24/29 |
244.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15211899
|
DWK Life Sciences
241934706 |
500 mL | NS 45/40 |
409.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15201889
|
DWK Life Sciences
241931306 |
25 mL | NS 14/23 |
197.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15221899
|
DWK Life Sciences
241935402 |
1000 mL | NS 24/29 |
342.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10385051
|
DWK Life Sciences
241931709 |
50 mL | NS 19/26 | N/A | |||||
15221889
|
DWK Life Sciences
241932002 |
50 mL | NS 14/23 |
199.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10273451
|
DWK Life Sciences
241934406 |
500 mL | NS 24/29 |
283.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15211889
|
DWK Life Sciences
241931803 |
50 mL | NS 24/29 |
210.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 19-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
15241899
|
DWK Life Sciences
241935702 |
1000 mL | NS 45/40 |
427.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 06-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
Aufgrund ihrer großen Standfläche eignen sich Erlenmeyerkolben z. B. zum Ansetzen von Lösungen und deren Lagerung. Der zusätzliche Schliff ermöglicht einen dichten Verschluss des Gefäßes.- Dichter Verschluss durch Normschliff
- Leicht ablesbare Skala mit Strichteilung zur Messung des Inhalts
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
- Die konische Form erleichtert das Mischen
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 | |
Mischen mehrerer Komponenten; Verdünnung von Lösungen; Messen von Flüssigkeitsmengen; Heizen; Volumengrößen 50 ml (NS 24/29), 100 ml (NS 24/29), 200 ml (NS 29/32), 250 ml (NS 45/40), 300 ml (NS 29/32), 500 ml (NS 45/40) und 1.000 ml (NS 45/40), entsprechen nicht DIN ISO | |
10 St./Packung | |
Autoklavierbar |