Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Ansetzflasche, Erlenmeyerform, weithalsig
Alle ansehen DWK Life Sciences Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
10.000 mL
3000 mL
5000 mL
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
Sollen größere Lösungsmittelmengen oder Tinkturen angesetzt werden, so wird ein Gefäß benötigt, das diesen Anforderungen genüge trägt. Dickwandige, leicht konische Gefäße eignen sich hier hervorragend und so ist die Ansetzflasche das Gefäß der Wahl.
- Der weite Hals ermöglicht ein komfortables Befüllen und Reinigen
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
Spezifikation
| Durchmesser (metrisch) Basis | 220 mm |
| Kapazität (metrisch) | 5000 mL |
| Material | Borosilikatglas 3.3 |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Vorbereitung größerer Mengen von Lösung und Tinkturen; Mischen mehrerer Komponenten; Heizen; Verdünnung von Lösungen |
| Anzahl pro Packung | 1/Packung |
| Autoklavierbar | Autoklavierbar |
| Graduated | Nein |