Learn More
DWK Life Sciences DURAN™ Ansetzflasche, Erlenmeyerform, weithalsig
Die Ansetzflasche besitzt eine konische, weithalsige Form sowie eine dicke Wandung und wird für das Ansetzen von größeren Lösungsmengen und Tinkturen verwendet.
Marke: DWK Life Sciences 212278602
287.89 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Sollen größere Lösungsmittelmengen oder Tinkturen angesetzt werden, so wird ein Gefäß benötigt, das diesen Anforderungen genüge trägt. Dickwandige, leicht konische Gefäße eignen sich hier hervorragend und so ist die Ansetzflasche das Gefäß der Wahl.- Der weite Hals ermöglicht ein komfortables Befüllen und Reinigen
- Eingebranntes und daher dauerhaft haltbares weißes Druckbild
Spezifikation
285 mm | |
Borosilikatglas 3.3 | |
1/Packung | |
Nein |
10.000 mL | |
Vorbereitung größerer Mengen von Lösung und Tinkturen; Mischen mehrerer Komponenten; Heizen; Verdünnung von Lösungen | |
Autoklavierbar |
Produktvorschläge
Kunden, die diesen Artikel ansahen, interessierten sich auch für
Viewing 1-4 of
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
DWK Life Sciences DURAN™ Ansetzflasche, Erlenmeyerform, weithalsig > 10000 ml
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur